Merck
LIF372158504
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3,5-di-tert-butylphenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-ditert-butylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C16H24ClNO/c1-15(2,3)11-7-12(16(4,5)6)9-13(8-11)18-14(19)10-17/h7-9H,10H2,1-6H3,(H,18,19)
InChIKey
QNZGCCXVITZXHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)