Merck
LIF372157750
Life Chemicals Inc.
[2-morpholin-4-yl-2-(3-thienyl)ethyl]amine
Größe auswählen
250 MG
€ 426,10
500 MG
€ 589,90
1 G
€ 827,80
Lieferanten-SKU: F2186-0562-250MG
€ 426,10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 426,10
500 MG
€ 589,90
1 G
€ 827,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2186-0562-250MG
€ 426,10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-2-(3-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2OS/c11-7-10(9-1-6-14-8-9)12-2-4-13-5-3-12/h1,6,8,10H,2-5,7,11H2
InChIKey
BAADONCRQFJDEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)