Merck
LIF372155667
Life Chemicals Inc.
4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 298,70
500 MG
€ 500,20
1 G
€ 856,40
2.5 G
€ 1.672,80
Lieferanten-SKU: F2146-0580-250MG
€ 298,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 298,70
500 MG
€ 500,20
1 G
€ 856,40
2.5 G
€ 1.672,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2146-0580-250MG
€ 298,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H16ClN3OS/c14-10-2-1-3-11-12(10)16-13(19-11)15-4-5-17-6-8-18-9-7-17/h1-3H,4-9H2,(H,15,16)
InChIKey
QNPOVLRCARIUDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)