Merck
LIF372154443
Life Chemicals Inc.
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c14-8-10-6-12-11(15)13(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,14H,7-8H2,(H,12,15)
InChIKey
IIQWCVZBUKMFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)