Merck
LIF189573283
Life Chemicals Inc.
(pyridin-2-ylmethyl)(2,2,2-trifluoroethyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c9-8(10,11)6-12-5-7-3-1-2-4-13-7/h1-4,12H,5-6H2
InChIKey
SCCQJSCOVJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)