Merck
LIF189457662
Life Chemicals Inc.
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
Größe auswählen
250 MG
€ 202,50
500 MG
€ 320,80
1 G
€ 526,20
2.5 G
€ 1.011,10
5 G
€ 1.497,30
10 G
€ 2.079,70
Lieferanten-SKU: F2158-0385-250MG
€ 202,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 202,50
500 MG
€ 320,80
1 G
€ 526,20
2.5 G
€ 1.011,10
5 G
€ 1.497,30
10 G
€ 2.079,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2158-0385-250MG
€ 202,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
Inchi Code
1S/C8H8F3N3/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)14-7(12)13/h1-4H,(H4,12,13,14)
InChIKey
UNZKIANEZWFDER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)