Merck
KEYH9614D09D
Key Organics / BIONET
N-(tert-butyldimethylsilyl)methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(tert-butyldimethylsilyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H19NO2SSi/c1-7(2,3)12(5,6)8-11(4,9)10/h8H,1-6H3
InChIKey
IIAMUEUMENCKFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NP-0012
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NP-0012
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)