Merck
KEY466133941
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(2E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopentan-2-ylidene]acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyano-N'-[(E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-(trifluoromethyl)butylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H5F6N3O2/c9-7(10,11)4(3-5(18)8(12,13)14)16-17-6(19)1-2-15/h3,16H,1H2,(H,17,19)
InChIKey
RXZRHNYDVRWXSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-040
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-040
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)