Merck
KEY466133667
Key Organics / BIONET
5-chloro-2-(4-fluorobenzoyl)-3-methyl-1-benzofuran
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H10ClFO2/c1-9-13-8-11(17)4-7-14(13)20-16(9)15(19)10-2-5-12(18)6-3-10/h2-8H,1H3
InChIKey
QBBRCYZFEMECCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12J-540S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-540S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)