Wichtige Dokumente
KEY466132258
Key Organics / BIONET
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]propanedinitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 10T-0209-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 10T-0209-500MG
€ 628,30
Iupac Name
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2/c1-8(10(6-13)7-14)9-2-4-11(12)5-3-9/h2-5H,1H3
InChIKey
WJXJNOHGXBNAIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0209
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)