Merck
KEY465202770
Key Organics / BIONET
N-acetyl-N-[(5Z)-5-[(4-chlorophenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.84
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-acetyl-N-[(5Z)-5-(4-chlorobenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H11ClN2O3S2/c1-8(18)16(9(2)19)17-13(20)12(22-14(17)21)7-10-3-5-11(15)6-4-10/h3-7H,1-2H3/b12-7-
InChIKey
JGEFVPMVNLYHAB-GHXNOFRVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1636
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1636
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)