Merck
KEY465202424
Key Organics / BIONET
N-{[(4-chlorophenyl)carbamothioyl]amino}-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.87
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)-2-[(3,4-dimethoxyphenyl)acetyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C17H18ClN3O3S/c1-23-14-8-3-11(9-15(14)24-2)10-16(22)20-21-17(25)19-13-6-4-12(18)5-7-13/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,20,22)(H2,19,21,25)
InChIKey
NDEUPAPKULRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-2663
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-2663
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)