Merck
KEY465201681
Key Organics / BIONET
N'-[(oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-11-6-8-4-5-14-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
RIWWGPKTYAHFGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-066
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-066
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)