Merck
KEY465200301
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(thiophen-2-yl)methylidene]-2H-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
N'-[(E)-2-thienylmethylidene]-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H10N2O3S/c16-13(15-14-7-10-2-1-5-19-10)9-3-4-11-12(6-9)18-8-17-11/h1-7H,8H2,(H,15,16)/b14-7+
InChIKey
YMOJHAPRGAZUPL-VGOFMYFVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8W-0864
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8W-0864
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)