Merck
KEY465200033
Key Organics / BIONET
8-[(2E)-2-(phenylmethylidene)hydrazin-1-yl]quinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzaldehyde 8-quinolinylhydrazone
Inchi Code
1S/C16H13N3/c1-2-6-13(7-3-1)12-18-19-15-10-4-8-14-9-5-11-17-16(14)15/h1-12,19H/b18-12+
InChIKey
KVBAKISPEJCLJV-LDADJPATSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-851
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)