Merck
KEY465199858
Key Organics / BIONET
(2Z)-2-cyano-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enethioamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2Z)-2-cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenethioamide
Inchi Code
1S/C10H7FN2S/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H2,13,14)/b8-5-
InChIKey
TXTBVZMAVKCLRA-YVMONPNESA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8M-557S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8M-557S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)