Merck
KEY465199283
Key Organics / BIONET
1-(4-acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Größe auswählen
500 MG
€ 373,30
1 G
€ 695,80
2 G
€ 1.244,80
5 G
€ 2.630,80
10 G
€ 4.888,30
20 G
€ 8.758,30
Lieferanten-SKU: 7T-0092-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 373,30
1 G
€ 695,80
2 G
€ 1.244,80
5 G
€ 2.630,80
10 G
€ 4.888,30
20 G
€ 8.758,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7T-0092-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-11(15)6-7-12(13)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
OEMDVKXAOKHWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0092
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0092
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)