Merck
KEY465199071
Key Organics / BIONET
2-[4-(4-chlorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-1,3-benzothiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.92
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-{4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl}-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C17H16ClN3O2S2/c18-13-5-7-14(8-6-13)25(22,23)21-11-9-20(10-12-21)17-19-15-3-1-2-4-16(15)24-17/h1-8H,9-12H2
InChIKey
GGFOGNMRCBXACU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-364S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-364S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)