Merck
KEY465198130
Key Organics / BIONET
1-benzyl-N'-(2-cyanoethanimidoyl)piperidine-4-carbohydrazide
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
Lieferanten-SKU: 6R-0208-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6R-0208-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-N'-(2-cyanoethanimidoyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H21N5O/c17-9-6-15(18)19-20-16(22)14-7-10-21(11-8-14)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-6,14,19H,7-8,10-12,18H2,(H,20,22)
InChIKey
FPZWPGTUVUAQPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0208
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0208
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)