Merck
KEY465198052
Key Organics / BIONET
N'-[3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carbonyl]thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C14H11N3O2S2/c18-13(11-4-3-8-20-11)15-16-14(19)12-10(5-9-21-12)17-6-1-2-7-17/h1-9H,(H,15,18)(H,16,19)
InChIKey
FUNWZWUDXMTSRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-311S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-311S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)