Merck
KEY465196341
Key Organics / BIONET
N-(4-methoxyphenyl)-1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.49
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-methoxyphenyl)-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C20H24N2O4S/c1-15-3-9-19(10-4-15)27(24,25)22-13-11-16(12-14-22)20(23)21-17-5-7-18(26-2)8-6-17/h3-10,16H,11-14H2,1-2H3,(H,21,23)
InChIKey
OPRDQDQOWJPGNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1123
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1123
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)