Merck
KEY465196257
Key Organics / BIONET
4-[4-(4-methoxybenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[4-(4-methoxybenzoyl)-1-piperazinyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C19H19N3O2/c1-24-18-8-4-16(5-9-18)19(23)22-12-10-21(11-13-22)17-6-2-15(14-20)3-7-17/h2-9H,10-13H2,1H3
InChIKey
LRIIVXZUYRATHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-0260
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0260
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)