Merck
KEY465196199
Key Organics / BIONET
[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]thiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C12H19N3S/c1-4-15(5-2)10-6-7-11(9(3)8-10)14-12(13)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H3,13,14,16)
InChIKey
JXYHFGIKANBXOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4P-085
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4P-085
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)