Merck
KEY465196189
Key Organics / BIONET
2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-1-(thiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]-1-(2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C16H17FN2OS/c17-13-3-5-14(6-4-13)19-9-7-18(8-10-19)12-15(20)16-2-1-11-21-16/h1-6,11H,7-10,12H2
InChIKey
IXYJEFWRVRUJAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4P-034
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4P-034
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)