Merck
KEY465195701
Key Organics / BIONET
(2E,5E)-5-[(3-chlorophenyl)methylidene]-3-methyl-2-(nitromethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.73
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2E,5E)-5-(3-chlorobenzylidene)-3-methyl-2-(nitromethylene)-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN2O3S/c1-14-11(7-15(17)18)19-10(12(14)16)6-8-3-2-4-9(13)5-8/h2-7H,1H3/b10-6+,11-7+
InChIKey
KYAJTPUFQPKVSK-JMQWPVDRSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4C-048
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4C-048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)