Merck
KEY465193131
Key Organics / BIONET
N-[(1E)-2-(benzenesulfonyl)-2-nitroethenyl]-4-methoxyaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methoxy-N-[(E)-2-nitro-2-(phenylsulfonyl)ethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H14N2O5S/c1-22-13-9-7-12(8-10-13)16-11-15(17(18)19)23(20,21)14-5-3-2-4-6-14/h2-11,16H,1H3/b15-11+
InChIKey
RNPZLBVYTMWNMV-RVDMUPIBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1K-042
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1K-042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)