Merck
KEY465192873
Key Organics / BIONET
2-hydroxy-N'-{[(1Z)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-ylidene]methyl}benzohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-hydroxy-N'-[(Z)-(3-oxo-2-benzofuran-1(3H)-ylidene)methyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C16H12N2O4/c19-13-8-4-3-7-12(13)15(20)18-17-9-14-10-5-1-2-6-11(10)16(21)22-14/h1-9,17,19H,(H,18,20)/b14-9-
InChIKey
SJIFQUPVKZMBFK-ZROIWOOFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1C-082
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1C-082
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)