Merck
KEY458252125
Key Organics / BIONET
naphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
naphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8O3/c14-13(15)12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)16-12/h1-7H,(H,14,15)
InChIKey
QVRZMUFOHNANGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0325
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)