Merck
KEY448894161
Key Organics / BIONET
1-cyclohexyl-4-(4-nitrobenzoyl)piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-cyclohexyl-4-(4-nitrobenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C17H23N3O3/c21-17(14-6-8-16(9-7-14)20(22)23)19-12-10-18(11-13-19)15-4-2-1-3-5-15/h6-9,15H,1-5,10-13H2
InChIKey
WEQXXJOEARXNQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4Y-0248
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4Y-0248
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)