Merck
KEY432441788
Key Organics / BIONET
1-(4-tert-butylbenzoyl)piperidin-3-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.84
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-aminopiperidin-1-yl)(4-(tert-butyl)phenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H24N2O.ClH/c1-16(2,3)13-8-6-12(7-9-13)15(19)18-10-4-5-14(17)11-18;/h6-9,14H,4-5,10-11,17H2,1-3H3;1H
InChIKey
RMRJCSFKVPXUPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3426
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3426
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)