Merck
KEY428742034
Key Organics / BIONET
methyl 2-[(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl [(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H8FNO2S/c1-14-10(13)6-15-9-4-2-3-8(11)7(9)5-12/h2-4H,6H2,1H3
InChIKey
IAOOECWHCYANCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6753
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6753
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)