Merck
KEY423214686
Key Organics / BIONET
(1s,5s)-3,7-dibutyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Größe auswählen
500 MG
€ 298,30
1 G
€ 446,80
2 G
€ 842,80
5 G
€ 1.238,80
10 G
€ 2.030,80
Lieferanten-SKU: KA-0846-500MG
€ 298,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 298,30
1 G
€ 446,80
2 G
€ 842,80
5 G
€ 1.238,80
10 G
€ 2.030,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: KA-0846-500MG
€ 298,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
120 @ 0.15 mbar
Iupac Name
3,7-dibutyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C15H28N2O/c1-3-5-7-16-9-13-11-17(8-6-4-2)12-14(10-16)15(13)18/h13-14H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+
InChIKey
JDZITGDSCMKQPR-OKILXGFUSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KA-0846
Melting Point
120 @ 0.15 mbar
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KA-0846
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)