Merck
KEY423214623
Key Organics / BIONET
2-[(2S)-1-benzyl-5-oxopyrrolidin-2-yl]acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
[(2S)-1-benzyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-9-8-12-6-7-13(16)15(12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-8,10H2/t12-/m0/s1
InChIKey
ALFHJBBHXKYUNR-LBPRGKRZSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-7001
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-7001
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)