Merck
KEY366276630
Key Organics / BIONET
2-methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
36 - 40
Iupac Name
2-methyl-2-[(4-methylbenzyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-10-4-6-11(7-5-10)8-14-12(2,3)9-13/h4-7,14H,8H2,1-3H3
InChIKey
AXYHZCGPJVREMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0051
Melting Point
36 - 40
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)