Wichtige Dokumente
KEY320857005
Key Organics / BIONET
2-(4-bromobutyl)-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8Z-0205-500MG
€ 298,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8Z-0205-500MG
€ 298,30
Iupac Name
2-(4-bromobutyl)-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-6-2-1-4-9-11(15)14-10-8(16-9)5-3-7-13-10/h3,5,7,9H,1-2,4,6H2,(H,13,14,15)
InChIKey
RIAUGVNGKLJHGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8Z-0205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)