Wichtige Dokumente
KEY298198541
Key Organics / BIONET
(5E)-hept-5-en-3-yn-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: HS-0078-500MG
€ 373,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: HS-0078-500MG
€ 373,30
Iupac Name
(5E)-5-hepten-3-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-3,8H,6-7H2,1H3/b3-2+
InChIKey
LCORZGDNSGLGTG-NSCUHMNNSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HS-0078
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)