Merck
KEY267019948
Key Organics / BIONET
N-Chloroacetyl-3-aminophenylacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
{3-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-6-9(13)12-8-3-1-2-7(4-8)5-10(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
JEGAALXSTQWCQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3946
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3946
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)