Merck
KEY267019727
Key Organics / BIONET
4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S/c1-17(15,16)13-8-6-12(7-9-13)10-2-4-11(14)5-3-10/h2-5,14H,6-9H2,1H3
InChIKey
BANAAVQEGHRTQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3912
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3912
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)