Merck
KEY240035538
Key Organics / BIONET
methyl 2-amino-4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
142 - 144
Iupac Name
methyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-12-9(11)7-5-2-3-13-4-6(5)14-8(7)10/h2-4,10H2,1H3
InChIKey
SXKNGXBONUHGKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0754
Melting Point
142 - 144
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0754
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)