Wichtige Dokumente
KEY235883515
Key Organics / BIONET
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
134 - 136
Iupac Name
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2IN/c10-5-3-6-7(11)1-2-13-9(6)8(12)4-5/h1-4H
InChIKey
FKOSDCAERUFQBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0067
Melting Point
134 - 136
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FD-0067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)