Wichtige Dokumente
KEY195583112
Key Organics / BIONET
N-(5-amino-2-hydroxyphenyl)acetamide
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
162
Iupac Name
N-(5-amino-2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
MHEVFARIRDCFEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0718
Melting Point
162
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0718
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)