Merck
KEY187620375
Key Organics / BIONET
2-bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
94 - 96
Iupac Name
2-bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9-3-2-6(8(12)5-10)4-7(9)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
CVPDMBUSCIDXCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-5009
Melting Point
94 - 96
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-5009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)