Merck
KEY184991990
Key Organics / BIONET
(6-chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.67
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
111 - 113 C
Iupac Name
(6-chloro-1-benzothien-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7ClOS/c10-7-2-1-6-3-8(5-11)12-9(6)4-7/h1-4,11H,5H2
InChIKey
VGQQRAFINZGCNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0727
Melting Point
111 - 113 C
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0727
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)