Merck
KEY090496858
Key Organics / BIONET
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-10(9-16)11-6-4-5-7-12(11)15/h4-8,16H,9H2,1-3H3
InChIKey
OOVPQKQFSDFRFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11Z-0700
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11Z-0700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)