Merck
KEY061970212
Key Organics / BIONET
2-(4-fluorophenyl)pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
88 - 90
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8FNO/c13-11-5-3-9(4-6-11)12-10(8-15)2-1-7-14-12/h1-8H
InChIKey
YKTWLDISGWOJSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9Y-0713
Melting Point
88 - 90
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9Y-0713
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)