Merck
KEY048961860
Key Organics / BIONET
7-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
235 - 237
Iupac Name
7-cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c9-7-11-8-10-4-3-6(5-1-2-5)13(8)12-7/h3-5H,1-2H2,(H2,9,12)
InChIKey
RQSNDLLGHDLGLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0821
Melting Point
235 - 237
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0821
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)