Merck
KEY040898029
Key Organics / BIONET
1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.24
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
186 - 188
Iupac Name
1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O4/c15-11(16)8-3-5-13(6-4-8)10-2-1-9(7-12-10)14(17)18/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
InChIKey
RKRUADFRDLUFHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-0705
Melting Point
186 - 188
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)