Merck
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
bp
222C
mp (Schmelzpunkt)
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
InChIKey
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)