Merck
KEY003447221
Key Organics / BIONET
7-(1-phenoxyethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.28
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
219 - 221
Iupac Name
7-(1-phenoxyethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H13N5O/c1-9(19-10-5-3-2-4-6-10)11-7-8-15-13-16-12(14)17-18(11)13/h2-9H,1H3,(H2,14,17)
InChIKey
DSCTYAIKYWSTFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-014
Melting Point
219 - 221
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-014
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)