Merck
KEY001123274
Key Organics / BIONET
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
310C
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10B-046
Melting Point
310C
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10B-046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)